Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid Ethyl ester
OR6758-1G OR6758-5G
APOSOR6758-1GEA 168 EUR
APOSOR6758-1G APOSOR6758-5G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Molecular Weight: 223,25 g/mol
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02090509
CAS-Nummer: 90924-54-2