4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6782-1G OR6782-250MG
APOSOR6782-1GEA 60.9 EUR
APOSOR6782-1G APOSOR6782-250MG
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formel: C₁₅H₁₀ClN₃
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191930
CAS-Nummer: 128143-89-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR