5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-3,4,5-trimethoxybenzol
OR6783-100G
APOSOR6783-100GEA
208
EUR
APOSOR6783-100G
5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol 98%
5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol
Formel:
C₉H₁₁BrO₃ Molecular Weight: 247,09 g/mol Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017169 CAS-Nummer: 2675-79-8 EINECS: 220-223-9 |