Methyl-4-(aminomethyl)benzoathydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR6787-25G OR6787-5G
APOSOR6787-25GEA 79.9 EUR
APOSOR6787-25G APOSOR6787-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoathydrochlorid
Methyl-4-(aminomethyl)benzoathydrochlorid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 201,65 g/mol
Schmelzpunkt: 234…243 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182671
CAS-Nummer: 6232-11-7