N-(2-Pyridyl)thioharnstoff 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6811-25G OR6811-5G
APOSOR6811-25GEA 130 EUR
APOSOR6811-25G APOSOR6811-5G
N-(2-Pyridyl)thioharnstoff 98%
N-(2-Pyridyl)thioharnstoff
Formel: C₆H₇N₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041227
CAS-Nummer: 14294-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III