(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dichlorophenylacetic acid
OR6814-100G OR6814-25G OR6814-10G
APOSOR6814-100GEA 102 EUR
APOSOR6814-100G APOSOR6814-25G APOSOR6814-10G
(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure 98%
(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205.04 g/mol
Siedepunkt: 316
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004320
CAS-Nummer: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0