Diethyl(cyanomethyl)phosphonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6821-100G OR6821-25G OR6821-250G
APOSOR6821-100GEA 58 EUR
APOSOR6821-100G APOSOR6821-25G APOSOR6821-250G
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat 98%
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Formel: C₆H₁₂NO₃P
Molecular Weight: 177,14 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C/0,4mmHg
Dichte: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001893
CAS-Nummer: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 1760
ADR: 8,II