1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR6847-1G OR6847-25G OR6847-5G
APOSOR6847-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6847-1G APOSOR6847-25G APOSOR6847-5G
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187,20 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039691
CAS-Nummer: 22948-94-3