1-(2-Phenylethyl)piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6849-10G OR6849-250G OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA 72.7 EUR
APOSOR6849-10G APOSOR6849-250G APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazin 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazin
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Molecular Weight: 190,29 g/mol
Siedepunkt: 276 °C
Dichte: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040740
CAS-Nummer: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III