6-Amino-1,4-benzodioxan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
OR6857-100G OR6857-25G OR6857-5G
APOSOR6857-100GEA 459 EUR
APOSOR6857-100G APOSOR6857-25G APOSOR6857-5G
6-Amino-1,4-benzodioxan
6-Amino-1,4-benzodioxan
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,17 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 26…31 °C
Dichte: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006824
CAS-Nummer: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4