1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
OR6858-100G OR6858-10G OR6858-25G OR6858-5G
APOSOR6858-100GEA 422 EUR
APOSOR6858-100G APOSOR6858-10G APOSOR6858-25G APOSOR6858-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin 97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Siedepunkt: 120…125 °C/0,2mmHg
Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190247
CAS-Nummer: 63074-07-7