1-(2-Cyanphenyl)piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6867-100G OR6867-25G OR6867-5G
APOSOR6867-100GEA 0 EUR
APOSOR6867-100G APOSOR6867-25G APOSOR6867-5G
1-(2-Cyanphenyl)piperazin 98%
1-(2-Cyanphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Siedepunkt: 314…315 °C
Dichte: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040793
CAS-Nummer: 111373-03-6
UN: 1993
ADR: 3,III