1-(2-Nitrophenyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6868-10G OR6868-1G OR6868-100G
APOSOR6868-10GEA 132 EUR
APOSOR6868-10G APOSOR6868-1G APOSOR6868-100G
1-(2-Nitrophenyl)piperazin
1-(2-Nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Molecular Weight: 207.23 g/mol
Siedepunkt: 142…144 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040728
CAS-Nummer: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1