1-(4-Nitrophenyl)piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6870-100G
OR6870-25G
OR6870-5G
APOSOR6870-100GEA
0
EUR
APOSOR6870-100G
APOSOR6870-25G
APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrophenyl)piperazin 97%
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 129…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005961 CAS-Nummer: 6269-89-2 EINECS: 228-443-7 |