1-(2-Pyridyl)piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyridin
OR6871-100G OR6871-1KG OR6871-250G
APOSOR6871-100GEA 140 EUR
APOSOR6871-100G APOSOR6871-1KG APOSOR6871-250G
1-(2-Pyridyl)piperazin 98%
1-(2-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163.22 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C/2mmHg
Dichte: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006216
CAS-Nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3