N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
OR6877-10G OR6877-1G
APOSOR6877-10GEA 183 EUR
APOSOR6877-10G APOSOR6877-1G
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
N-Piperazineacetic acid morpholine amide
Formel: C₁₀H₁₉N₃O₂
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006172
CAS-Nummer: 39890-46-5