1-(2-Phenylethyl)homopiperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6881-10G OR6881-5G OR6881-100MG OR6881-250MG OR6881-500MG
APOSOR6881-10GEA 655 EUR
APOSOR6881-10G APOSOR6881-5G APOSOR6881-100MG APOSOR6881-250MG APOSOR6881-500MG
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine
Formel: C₁₃H₂₀N₂
Molecular Weight: 204.32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320894
CAS-Nummer: 40389-67-1