1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6890-25G
OR6890-5G
APOSOR6890-25GEA
612
EUR
APOSOR6890-25G
APOSOR6890-5G
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine
Formel:
C₁₀H₂₁N₃ Molecular Weight: 183.30 g/mol Siedepunkt: 77…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075190 CAS-Nummer: 22763-69-5 UN: 2735 ADR: 8 III |