1-Butylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6893-10G OR6893-1G OR6893-5G OR6893-25G
APOSOR6893-10GEA 102 EUR
APOSOR6893-10G APOSOR6893-1G APOSOR6893-5G APOSOR6893-25G
1-Butylpiperazin
1-Butylpiperazin
Formel: C₈H₁₈N₂
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 116 °C/11mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039702
CAS-Nummer: 5610-49-1