1-Isopropylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6901-5G
OR6901-1G
OR6901-25G
APOSOR6901-5GEA
24.8
EUR
APOSOR6901-5G
APOSOR6901-1G
APOSOR6901-25G
1-Isopropylpiperazin 97%
1-Isopropylpiperazin
Formel:
C₇H₁₆N₂ Molecular Weight: 128.22 g/mol Siedepunkt: 180…181 °C/760mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167971 CAS-Nummer: 4318-42-7 EINECS: 224-345-3 UN: 1992 ADR: 3+6.1 III |