Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
OR6907-5G
OR6907-2G
OR6907-10G
OR6907-50G
APOSOR6907-5GEA
0
EUR
APOSOR6907-5G
APOSOR6907-2G
APOSOR6907-10G
APOSOR6907-50G
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formel:
C₈H₁₉N₃ Molecular Weight: 157,26 g/mol Siedepunkt: 90 °C/9mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167969 CAS-Nummer: 3644-18-6 UN: 2735 ADR: 8,III |