1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N,N-Dimethyl-3-(piperazin-1-yl)propan-1-amine

OR6909-1G OR6909-5G
APOSOR6909-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6909-1G APOSOR6909-5G
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine
Formel: C₉H₂₁N₃
Molecular Weight: 171,29 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Dichte: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082601
CAS-Nummer: 877-96-3
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR