1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6913-1G OR6913-5G OR6913-25G
APOSOR6913-1GEA 109 EUR
APOSOR6913-1G APOSOR6913-5G APOSOR6913-25G
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine
Formel: C₁₁H₂₃N₃
Molecular Weight: 197.33 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075189
CAS-Nummer: 22763-65-1