1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6920-1G OR6920-5G
APOSOR6920-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6920-1G APOSOR6920-5G
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₆N₂S
Molecular Weight: 196,32 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320903
CAS-Nummer: 461046-73-1