(±)-Isonipecotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-4-Piperidincarbonsäure
OR6923-100G
OR6923-1KG
OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA
34.8
EUR
APOSOR6923-100G
APOSOR6923-1KG
APOSOR6923-25G
(±)-Isonipecotinsäure
(±)-Isonipecotinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129.16 g/mol Siedepunkt: 264 Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006004 CAS-Nummer: 498-94-2 EINECS: 207-872-3 Merck Index: 13,05208 |