(±)-Pipecolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-DL-Homopro-OH, (±)-2-Piperidincarbonsäure
OR6924-10G
OR6924-25G
APOSOR6924-10GEA
21.9
EUR
APOSOR6924-10G
APOSOR6924-25G
(±)-Pipecolinsäure 98%
(±)-Pipecolinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 280…283 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064347 CAS-Nummer: 535-75-1 EINECS: 223-737-1 |