4-Hydroxy-1-methylpiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
OR6932-25G
OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA
24.8
EUR
APOSOR6932-25G
APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-methylpiperidin 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidin
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115.18 g/mol Siedepunkt: 198…200 °C Schmelzpunkt: 26…31 °C Dichte: 0.98 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006500 CAS-Nummer: 106-52-5 EINECS: 203-406-8 |