3-Hydroxy-1-methylpiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-3-piperidinol, 1-Methylpiperidin-3-ol
OR6933-1G OR6933-25G OR6933-5G
APOSOR6933-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6933-1G APOSOR6933-25G APOSOR6933-5G
3-Hydroxy-1-methylpiperidin 98%
3-Hydroxy-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C/11mmHg
Dichte: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006495
CAS-Nummer: 3554-74-3
EINECS: 222-609-2