4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR6937-5G OR6937-100G OR6937-500G
APOSOR6937-5GEA 40.8 EUR
APOSOR6937-5G APOSOR6937-100G APOSOR6937-500G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₂₀N₂
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C
Schmelzpunkt: 16…18 °C
Dichte: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005984
CAS-Nummer: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR