2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR6938-100G
OR6938-1KG
OR6938-50G
APOSOR6938-100GEA
24.8
EUR
APOSOR6938-100G
APOSOR6938-1KG
APOSOR6938-50G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol 98%
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Formel:
C₉H₁₉NO Molecular Weight: 157,26 g/mol Siedepunkt: 212…215 °C Schmelzpunkt: 129…133 °C Dichte: 1,085 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005983 CAS-Nummer: 2403-88-5 EINECS: 219-291-2 UN: 3259 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...