1-Benzyl-4-piperidon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone

OR6943-100G OR6943-25G OR6943-500G
APOSOR6943-100GEA 39.3 EUR
APOSOR6943-100G APOSOR6943-25G APOSOR6943-500G
1-Benzyl-4-piperidon 98%
1-Benzyl-4-piperidon
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molecular Weight: 189,26 g/mol
Siedepunkt: 248 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006192
CAS-Nummer: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR