Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride
OR6944-100G OR6944-250G OR6944-25G
APOSOR6944-100GEA 193 EUR
APOSOR6944-100G APOSOR6944-250G APOSOR6944-25G
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₉NO₃·HCl
Molecular Weight: 297,780 g/mol
Schmelzpunkt: 175 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012800
CAS-Nummer: 1454-53-1
EINECS: 215-929-9