4-Piperidone monohydrate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4-Piperidinediol Hydrochloride, 4,4-Dihydroxypiperidine Hydrochloride, 4-Ketopiperidine Monohydrate Hydrochloride, 4-Piperidinone monohydrate hydrochloride, Piperidin-4-one hydrate hydrochloride, 4-Azacyclohexanone Monohydrate Hydrochloride
OR6945-100G OR6945-25G
APOSOR6945-100GEA 132 EUR
APOSOR6945-100G APOSOR6945-25G
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 97%
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Formel: C₅H₉NO·xHCl·yH₂O
Molecular Weight: 99,13 g/mol (free base)
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012776
CAS-Nummer: 40064-34-4
EINECS: 254-779-9