4-Chlorpyridin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloropyridinium chloride
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 21.9 EUR
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
4-Chlorpyridin Hydrochlorid 97%
4-Chlorpyridin Hydrochlorid
Formel: C₅H₅Cl₂N
Molecular Weight: 150.01 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Subl.)
Flammpunkt: 198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012829
CAS-Nummer: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable