(2-Chlorphenyl)methylsulfon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-2-(methylsulfonyl)benzol
OR6950-1G OR6950-25G OR6950-5G
APOSOR6950-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6950-1G APOSOR6950-25G APOSOR6950-5G
(2-Chlorphenyl)methylsulfon 99%
(2-Chlorphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,65 g/mol
Schmelzpunkt: 91,5…92.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 17482-05-2