5-Nitro-2,4-xylidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethyl-5-nitroaniline, 5-Nitro-2,4-xylidine
OR6966-1G
OR6966-25G
OR6966-5G
APOSOR6966-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6966-1G
APOSOR6966-25G
APOSOR6966-5G
5-Nitro-2,4-xylidin
5-Nitro-2,4-xylidin
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,1800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025199 CAS-Nummer: 2124-47-2 |