2-Hydroxy-3-(2-methyl-2-propanyl)benzaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde

OR6969-1G OR6969-25G OR6969-5G
APOSOR6969-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6969-1G APOSOR6969-25G APOSOR6969-5G
2-Hydroxy-3-(2-methyl-2-propanyl)benzaldehyd 97%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C11H14O2
Siedepunkt: 78…79 °C/1mmHg
Dichte: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00778877
CAS-Nummer: 24623-65-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR