3-Methylsalicylaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde

OR6976-25G OR6976-100G
APOSOR6976-25GEA 92.8 EUR
APOSOR6976-25G APOSOR6976-100G
3-Methylsalicylaldehyd
3-Methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,1479 g/mol
Siedepunkt: 209 °C
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040798
CAS-Nummer: 824-42-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR