2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Carboxypyridin-6-yl)malondialdehyde
OR6983-1G OR6983-5G OR6983-25G
APOSOR6983-1GEA 136 EUR
APOSOR6983-1G APOSOR6983-5G APOSOR6983-25G
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇NO₄
Molecular Weight: 193,16 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216531
CAS-Nummer: 212755-80-1