2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(1,3-Dioxoprop-2-yl)nicotinic acid
OR6985-1G OR6985-5G
APOSOR6985-1GEA 371 EUR
APOSOR6985-1G APOSOR6985-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇NO₄
Schmelzpunkt: 275 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216532
CAS-Nummer: 212755-81-2