3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2E)-3-(5-Oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-6-yl)acrylic acid
OR6997-1G
OR6997-5G
OR6997-25G
APOSOR6997-1GEA
209
EUR
APOSOR6997-1G
APOSOR6997-5G
APOSOR6997-25G
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid
Formel:
C₁₅H₁₃NO₃ Molecular Weight: 255,28 g/mol Schmelzpunkt: >255 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567779 CAS-Nummer: 386715-44-2 |