Thymoquinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
OR70000-1G
APOSOR70000-1GEA 29.2 EUR
APOSOR70000-1G
Thymoquinone
Thymoquinone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,20 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001602
CAS-Nummer: 490-91-5
EINECS: 207-721-1