2,6-Dimethylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70001-5G OR70001-1G
APOSOR70001-5GEA 128 EUR
APOSOR70001-5G APOSOR70001-1G
2,6-Dimethylbenzylamin 98%
2,6-Dimethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 111…114 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74788-82-2
UN: 2735
ADR: 8,II