5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR70028-1G OR70028-5G
APOSOR70028-1GEA 176 EUR
APOSOR70028-1G APOSOR70028-5G
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999983
CAS-Nummer: 192642-85-6