3-Brom-5-methoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Bromo-5-methoxyphenyl)methanol
OR70038-1G OR70038-250MG OR70038-5G
APOSOR70038-1GEA 104 EUR
APOSOR70038-1G APOSOR70038-250MG APOSOR70038-5G
3-Brom-5-methoxybenzylalkohol
3-Brom-5-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO₂
Molecular Weight: 217,599 g/mol
Schmelzpunkt: 45…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00229988
CAS-Nummer: 262450-64-6