2-Methyl-3-phenylbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR70044-1G
OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA
174
EUR
APOSOR70044-1G
APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoesäure 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11554177 CAS-Nummer: 115363-11-6 |