Ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70045-1G OR70045-250MG
APOSOR70045-1GEA 186 EUR
APOSOR70045-1G APOSOR70045-250MG
Ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molecular Weight: 238.68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056935
CAS-Nummer: 27512-72-7
UN: 3261
ADR: 8 III