Tetrahydropyran-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70047-10G OR70047-1G OR70047-5G
APOSOR70047-10GEA 670 EUR
APOSOR70047-10G APOSOR70047-1G APOSOR70047-5G
Tetrahydropyran-3-methanol
Tetrahydropyran-3-methanol
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 81 °C/4mmHg
Dichte: 1,0553 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235011
CAS-Nummer: 14774-36-8