Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70049-1G OR70049-2.5G OR70049-250MG
APOSOR70049-1GEA 101 EUR
APOSOR70049-1G APOSOR70049-2.5G APOSOR70049-250MG
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.15 g/mol
Siedepunkt: 54…55 °C/7mmHg
Dichte: 1.0609 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03789633
CAS-Nummer: 77342-93-9