4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Phenethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR7005-1G OR7005-5G
APOSOR7005-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7005-1G APOSOR7005-5G
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027209
CAS-Nummer: 330793-46-9